Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049269
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049269 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049269 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.290025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 99567-74-5
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H3 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 3,5-dichloro-α-oxo-, 3,5-Dichlorobenzoyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-1-5(8(12)4-11)2-7(10)3-6/h1-3H
SMIL Clc1cc(Cl)cc(c1)C(=O)C#N
IUPAC navn 3,5-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvægt (g/mol) 200.0215
Mængde 25 mg
Formel vægt 198.9592 g/mol