Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorobenzonitrile |
| CAS | 6575-00-4 |
| Molekylær formel | C7H3Cl2N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 109596 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)cc(c1)C#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.01 |
| Formel vægt | 170.9643 |