Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11493524
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493524
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11213.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6575-00-4 | C7H3Cl2N | 172.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-00-4
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.01
MDL nummer MFCD00001800
InChI nøgle PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
PubChem CID 81052
IUPAC navn 3,5-dichlorobenzonitrile
SMIL ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2207019
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%