Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11493524
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493524 1 g 1g
11413534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11213.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6575-00-4 | C7H3Cl2N | 172.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-00-4
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.01
MDL nummer MFCD00001800
InChI nøgle PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
PubChem CID 81052
IUPAC navn 3,5-dichlorobenzonitrile
SMIL ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2207019
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%