Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzenethiol, 97%
Artikelnummer. 11965751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965751 1 g Glasflaske 1g
11975751 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435680010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17231-94-6
Molekylær formel C6H4Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 179.07
InChI nøgle WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzenthiol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorobenzenethiol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 270°C to 272°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3SH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 179.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.