Få mere at vide
3,5-dichlorbenzensulfonylchlorid, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 30 °C til 33 °C |
| Kogepunkt | 158 °C til 160 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1528657 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 245.51 |
| Procent renhed | 97% |