Få mere at vide
3,5-dichlorbenzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11499787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499787 5 g 5g
11489787 1 g 1g
11409797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22765.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 67492-50-6 | C6H5BCl2O2 | 190,814 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67492-50-6
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.814
MDL nummer MFCD00051935
InChI nøgle DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl boronic acid, 3,5-dichlorobenzeneboronic acid, 3,5-dichlorophenyl boranediol, 3,5-dichlophenylboronic acid, 3,5-dichloro phenylboronic acid, 3,5-dichlorobenzene boronic acid, 3,5-dichlorophenyl dihydroxyborane, boronic acid, b-3,5-dichlorophenyl, 3,5-dichlorophenylboronicacid
PubChem CID 2734331
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼315 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 7581091
Formel vægt 190.82
Procent renhed ≥98%