Få mere at vide
3,5-dichlorbenzen-1-carboximidamid-hydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059591
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10059591 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10203532 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10059591 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00407DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22978-61-6
Molekylær formel C7H7Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 225.50
MDL nummer MFCD00173785
InChI nøgle FFLPJEKRAYZAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzimidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzamidine hydrochloride, 3,5-dichloro-benzamidine hydrochloride, bestipharma 538-443, 3,5-dichlorobenzenecarboxamidine, chloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hcl, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochlorid, 3,5-bis chloranyl benzenecarboximidamide hydrochloride
PubChem CID 2743159
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3C(=NH)NH2·HCl
Mængde 1 g
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzencarboximidamid;hydrochlorid
Formel vægt 225.51
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk