Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30134401
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134401 100 g
18021930 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431855100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-43-7
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 162.02
Synonym Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
IUPAC navn 3,5-dichloranilin
SMIL Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloroaniline
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dichloroaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 100 g
Formel vægt 160.9799