Få mere at vide
3,5-Dichloroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloroanisole |
| CAS | 33719-74-3 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Anisole, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene, 3,5-Dichloroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-5-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9796 |