missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dichloroanisole, TRC

Artikelnummer. 30377268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377268 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4318355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloroanisole
CAS 33719-74-3
Molekylær formel C7 H6 Cl2 O
Mængde 5 g
Synonym Anisole, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene, 3,5-Dichloroanisole
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
SMIL COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
IUPAC navn 1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 177.03
Formel vægt 175.9796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.