Få mere at vide
3,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15872341
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15872341 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15872341 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8417900100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 626-43-7
Smeltepunkt 46°C to 53°C
Tæthed 1.58 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 259°C to 260°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007774
Mængde 100 g
Synonym 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichloroaniline
Molekylvægt (g/mol) 162.02