Få mere at vide
3,5-Dichloroaniline D3 (ring D3), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315073
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30315073 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315073 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12323510
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3)
CAS 1219795-03-5
Molekylær formel C6 D3 H2 Cl2 N
Mængde 10 mg
Synonym 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,6-d3-amine, 3,5-dichloro-
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D
SMIL [2H]c1c(N)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
IUPAC navn 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterioaniline
Molekylvægt (g/mol) 165.035
Formel vægt 163.999 g/mol