Få mere at vide
3,5-dichloranilin, 98%
Artikelnummer. 10030810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10030810 500 g Glasflaske 500g
10429600 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10030810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113125000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-43-7
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.02
MDL nummer MFCD00007774
InChI nøgle UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC navn 3,5-dichloranilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichloroaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid til Brun
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 260,0 °C (741,0 mmHg)
Flammepunkt 133 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3NH2
Mængde 500 g
Beilstein 12, 626
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6 g/L (26 °C). Andre opløseligheder: 26,8 g/L n-hexan (20 °C), opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,1 mPa (50 °C)
Formel vægt 162.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.