Få mere at vide
3,5-dichloranilin, 98%
Artikelnummer. 11491638
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491638 50 g 50g
11401648 250 g 250g
11481638 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13922.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162,013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-43-7
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD00007774
InChI nøgle UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC navn 3,5-dichloranilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloroaniline
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Tæthed 1.58
Kogepunkt 259 °C til 260 °C (741 mmHg)
Flammepunkt 133 °C (271 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3442
Beilstein 636492
Formel vægt 162.02
Procent renhed 98%