Få mere at vide
3,5-Dichloroaniline-2,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3) |
| CAS | 1219795-03-5 |
| Molekylær formel | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,6-d3-amine, 3,5-dichloro- |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H,9H2/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c(N)c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.035 |
| Formel vægt | 163.999 g/mol |
| Vis mere |