Få mere at vide
3,5-Dichloroacenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 27608-78-2 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3,5-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-11(14)9-5-4-7-2-1-3-8(10)12(7)9/h1-3,6H,4-5H2 |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC navn | 3,5-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vægt | 222.0003 |