Få mere at vide
3,5-dichloro-alfa-toluensulfonylchlorid, 96 %
Artikelnummer. 11490260
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490260 250 mg 250mg
11400270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50707.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 163295-70-3 | C7H5Cl3O2S | 259,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163295-70-3
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 259.53
MDL nummer MFCD01631928
InChI nøgle GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
IUPAC navn (3,5-dichlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3096
Formel vægt 259.54
Procent renhed 96%