Få mere at vide
3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline, 98+%
Artikelnummer. 15432169
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64801.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-62-8
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.012
MDL nummer MFCD00035766
InChI nøgle WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
IUPAC navn 2-amino-4,6-dichlorophenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Smeltepunkt 89°C to 94°C
Farve Yellow to Brown
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1102196
Formel vægt 178.01
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid