Få mere at vide
3,5-diclor-4-pyridon-1-eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid |
| CAS | 56187-37-2 |
| Molekylær formel | C7H5Cl2NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c8-4-1-10(3-6(11)12)2-5(9)7(4)13/h1-2H,3H2,(H,11,12) |
| SMIL | C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.03 |
| Formel vægt | 220.9646 |