Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 54730-35-7 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl2 N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(Cl)cc(N)cc1Cl |
| IUPAC navn | 3,5-dichloro-4-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.043 |
| Formel vægt | 174.996 |