Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 264272-64-2 |
| Molekylær formel | C9H6Cl2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl2O4/c1-15-9(14)7-5(10)2-4(8(12)13)3-6(7)11/h2-3H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COC(=O)c1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,5-dichloro-4-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.05 |
| Formel vægt | 247.9643 |