Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid |
| CAS | 89894-53-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | p-Toluic acid, 3,5-dichloro-α-hydroxy- (7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O |
| Vis mere |