Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308970
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30308970 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30308970 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12424000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
CAS 89894-53-1
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H6 Cl2 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym p-Toluic acid, 3,5-dichloro-α-hydroxy- (7CI)
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13)
Løsningstype Neat
SMIL OCc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 3,5-dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 221.0374
Mængde 10 mg
Formel vægt 219.9694 g/mol