Få mere at vide
3,5-dichlor-4-hydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30374080
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30374080 1 g
1 options
Artikelnummer. 30374080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4386981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Molekylær formel C7H4O3Cl2
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 207.01
Formel vægt 205.9537