Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398996
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11398996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20174.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is employed in the convergent syntheses involving hydroxyarenesulfonyl chlorides.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13432-81-0
Molekylær formel C6H3Cl3O3S
Molekylvægt (g/mol) 261.50
MDL nummer MFCD00171551
InChI nøgle AELFLPJWVRGXKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735994
SMIL OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2806977
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzene sulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1c20j, 3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl chlorosulfone, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
IUPAC navn 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
Formel vægt 261.51
Procent renhed 97%