Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-formylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-formylbenzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 217.9537 |