Få mere at vide
3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline |
| CAS | 104147-32-2 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl2 F4 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl2F4NO/c9-4-1-3(15)2-5(10)6(4)16-8(13,14)7(11)12/h1-2,7H,15H2 |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(OC(F)(F)C(F)F)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.031 |
| Formel vægt | 276.968 |