Få mere at vide
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11388635
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388635 10 g 10g
11398635 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12147.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23378-88-3 | C6H3Cl3O3S | 261.50 g/mol
3,5-dichlor-2-hydroxybenzensulfonylchlorid anvendes i syntesen af (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3a,5,5a-tetrachlor-2,2a-dihydroxydibenzensulfonamido)-1,2-diphenylethan1 og (1R,2R)-(+) 1,2-(3,3a,5,5a-tetrachlor-2,2a-dihydroxydibenzensulfonamido)cyclohexan. Det blev brugt som kromogent system i en-trins kinetisk metode til bestemmelse af 5a-nukleotidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dichlor-2-hydroxybenzensulfonylchlorid anvendes til syntese af (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3)′ ,5,5′ -tetrachlor-2,2′ -dihydroxydibenzensulfonamido)-1,2-diphenylethan1 og (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3)′ ,5,5′ -tetrachlor-2,2′ -dihydroxydibenzensulfonamido)cyclohexan. Det blev brugt som kromogent system i et-trins kinetisk metode til bestemmelse af 5′ -nukleotidase.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23378-88-3
Molekylær formel C6H3Cl3O3S
Molekylvægt (g/mol) 261.50
MDL nummer MFCD00007432
InChI nøgle KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
IUPAC navn 3,5-dichlor-2-hydroxybenzensulfonylchlorid
SMIL OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2940993
Formel vægt 261.51
Procent renhed 97%