Få mere at vide
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 90-95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10721821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10721821 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10721821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163830250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23378-88-3
Molekylær formel C6H3Cl3O3S
Molekylvægt (g/mol) 261.50
MDL nummer MFCD00007432
InChI nøgle KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
SMIL OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Navn note 90-95%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 78°C to 84°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl2C6H2(OH)SO2Cl
Mængde 25 g
IUPAC navn 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Formel vægt 261.51
Procent renhed 90-95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.