Få mere at vide
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. p-7080965
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11479602
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10732.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265.036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54970-72-8
Molekylær formel C6H3Cl2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 265.036
MDL nummer MFCD00009798
InChI nøgle NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
PubChem CID 3085077
IUPAC navn natrium;3,5-dichlor-2-hydroxybenzensulfonat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 10 g
Beilstein 3640643
Formel vægt 265.05
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt