Få mere at vide
3,5-dichlor-2-hydroxybenzensulfonsyre natriumsalt, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3640643 |
| Formel vægt | 265.05 |
| Procent renhed | 99% |