Få mere at vide
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975661 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11975661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
CAS 43002-22-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 151°C
Farve Brown to White
Elementær analyse 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C7H6Cl2N2O
MDL nummer MFCD00221441
Mængde 5 g
Synonym 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-methanehydrazonoylphenol, benzaldehyde,3,5-dichloro-2-hydroxy-, hydrazone, 2,4-bis chloranyl-6-diazanylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI nøgle HJIQERSFUMXSNW-UHFFFAOYSA-N
SMIL NNC=C1C=C(Cl)C=C(Cl)C1=O
IUPAC navn 2,4-dichloro-6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 205.04
PubChem CID 6807126
Formel vægt 205.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.