Få mere at vide
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335565 25 g 25g
11315565 1 g 1g
11325565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11335565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19723.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85331-33-5
Molekylær formel C6H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 172.996
MDL nummer MFCD03788758
InChI nøgle ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropicolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3,5-dichloro, pubchem2423, acmc-209q5l, ksc448a0l, tpc-py042, 3,5-dichloro-2-cyano pyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 2769699
IUPAC navn 3,5-dichlorpyridin-2-carbonitril
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4390101
Formel vægt 173
Procent renhed 95%