Få mere at vide
3,5-dicloro-2,6-dimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30374596
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30374596 10 g
1 options
Artikelnummer. 30374596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43194010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Molekylær formel C9H8Cl2O4
Mængde 10 g
Synonym 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
SMIL COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
IUPAC navn 3,5-dichlor-2,6-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 251.06
Formel vægt 249.98