Få mere at vide
3,5-dichlor-2,4,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10003630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10003630 5 g 5g
12397093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10003630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311400050
Kemiske identifikatorer
CAS 1737-93-5
Molekylær formel C5Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 201.96
InChI nøgle PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
IUPAC navn 3,5-dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
SMIL C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Smeltepunkt 24.0°C to 26.0°C
Tæthed 1.6220g/mL
Kogepunkt 159.0°C to 160.0°C
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.622
Formel vægt 201.96
Procent renhed 98%