Få mere at vide
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, 97+%
Artikelnummer. 11489522
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489522 100 g 100g
11469522 5 g 5g
11479522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489522 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10205.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1737-93-5 | C5Cl2F3N | 201.957 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1737-93-5
Molekylær formel C5Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 201.957
MDL nummer MFCD00006226
InChI nøgle PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
IUPAC navn 3,5-dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
SMIL C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Smeltepunkt 24°C to 26°C
Tæthed 1.648
Kogepunkt 159°C to 160°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.478
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 475874
Formel vægt 201.96
Procent renhed ≥97%