Få mere at vide
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2F3O/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(14)8(11,12)13/h1-3H |
| Formel vægt | 241.9513 |