Få mere at vide
3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin, TRC
Artikelnummer. 17934285
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934285 1 g
17994835 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4310301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-23-1
Molekylær formel C13 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 253.29
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 1,4-Dihydro-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester-2,6-dimethylpyridine, 2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2,6-Dimethyl-3,5-di(carboethoxy)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbethoxy-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarbethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, Diethone, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, Diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydr
IUPAC navn diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1)C(=O)OCC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h14H,5-7H2,1-4H3
Formel vægt 253.1314