Få mere at vide
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12163751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12163751 1 g 1g
12173751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12163751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446470010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7311-68-4
Molekylær formel C5H2Br2O2S
Molekylvægt (g/mol) 285.94
MDL nummer MFCD01006744
InChI nøgle YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, 3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid #, 3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 625455
IUPAC navn 3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=C(Br)C=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 180°C to 188°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 285.94
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.