Få mere at vide
3,5-Dibromostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromostyrene |
| CAS | 120359-56-0 |
| Molekylær formel | C8H6Br2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5-vinylbenzene, 1,3-Dibromo-5-ethenylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h2-5H,1H2 |
| SMIL | Brc1cc(Br)cc(C=C)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dibromo-5-ethenylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.94 |
| Formel vægt | 259.8836 |