Få mere at vide
3,5-Dibromoquinolin, 96%
Artikelnummer. 15441028
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441028 250 mg 250mg
15421028 1 g 1g
15431028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54859.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286,954 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101861-59-0
Molekylær formel C9H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 286.954
MDL nummer MFCD12024477
InChI nøgle IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
IUPAC navn 3,5-dibromquinolin
SMIL C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromoquinoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 286.95
Procent renhed 96%