Få mere at vide
3,5-Dibromopyridine-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromopyridine-D3 |
| CAS | 1219799-05-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 Br2 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Pyridine-2,4,6-d3, 3,5-dibromo- (ACI), 3,5-Dibromopyridine-2,4,6-d3 (ACI), 3,5-Dibromopyridine-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(Br)c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 3,5-dibromo-2,4,6-trideuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.9105 |
| Formel vægt | 237.8821 g/mol |
| Vis mere |