Få mere at vide
3,5-dibrompyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523051 10 g Glasflaske 10g
10722253 25 g Glasflaske 25g
10257523 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330130100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-92-3
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
MDL nummer MFCD00014634
InChI nøgle SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
IUPAC navn 3,5-dibrompyridin
SMIL BrC1=CC(Br)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromopyridine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >115°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 236.91
Procent renhed 98+%
Fysisk form Needle-like Crystals