Få mere at vide
3,5-dibrompyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424223
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424223 5 g 5g
11434223 25 g 25g
11444223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10875.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
3-Acetylamino-5-ethoxypyridin blev fremstillet ved at omdanne 3,5-dibrompyridin med natriumethylat til 3-brom-5-ethoxypyridin, hvilket tillod dette stof at interagere med ammoniak og acetylere den således dannede aminoethoxypyridin med eddikesyreanhydrid. Lithiering af 3,5-dibrompyridin med LDA og efterfølgende reaktion med elektrofiler gav 4-alkyl-3,5-dibrompyridiner 2 i højt udbytte. Ligand blev fremstillet ved en Pd(0)-katalyseret krydskoblingsreaktion af 3,5-dibrompyridin og 5-tributylstannyl-3,3a-bipyridin. Syntesen af 3,5-bis (2-indolyl) pyridin og 3-[(2-indolyl)-5-phenyl] pyridin derivater som omfatter Stille eller Suzuki-reaktioner, som blev realiseret på 3,5-dibrompyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-acetylamino-5-ethoxypyridin blev fremstillet ved at omdanne 3,5-dibrompyridin med natriumethylat til 3-brom-5-ethoxypyridin, hvilket tillod dette stof at interagere med ammoniak og acetylere den således dannede aminoethoxypyridin med eddikesyreanhydrid. Lithiering af 3,5-dibrompyridin med LDA og efterfølgende reaktion med elektrofiler gav 4-alkyl-3,5-dibrompyridiner 2 i højt udbytte. Ligand blev fremstillet ved en Pd(0)-katalyseret krydskoblingsreaktion af 3,5-dibrompyridin og 5-tributylstannyl-3,3′ -bipyridin. Syntesen af 3,5-bis (2-indolyl) pyridin og 3-[(2-indolyl)-5-phenyl] pyridin derivater som omfatter Stille eller Suzuki-reaktioner, som blev realiseret på 3,5-dibrompyridin.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform og Methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, alkalimetaller, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-92-3
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
MDL nummer MFCD00014634
InChI nøgle SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
IUPAC navn 3,5-dibrompyridin
SMIL BrC1=CC(Br)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromopyridine
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Mængde 5 g
Beilstein 108477
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 236.9
Procent renhed ≥98%