Få mere at vide
3,5-dibrompyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555134
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10555134 10 g 10g
10565134 25 g 25g
10426784 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10555134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07310EA
Kemiske identifikatorer
CAS 35486-42-1
Molekylær formel C5H4Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 251.909
MDL nummer MFCD00038041
InChI nøgle WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
IUPAC navn 3,5-dibrompyridin-2-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromopyridin-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel Br2(C5H2N)NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 251.91
Procent renhed 97%