Få mere at vide
3,5-Dibromophenol, 97%
Artikelnummer. p-7040777
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15497118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60642.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-41-5 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
3,5-Dibromphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til at forberede aromatiske polyestere og lægemidler til gigt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dibromphenol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til at forberede aromatiske polyestere og lægemidler til gigt.
Opløselighed
Svagt opløselig i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-41-5
Molekylær formel C6H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 251.905
MDL nummer MFCD06411376
InChI nøgle PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12280
IUPAC navn 3,5-dibromphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromophenol
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Mængde 2 g
FN nummer UN2811
Synonym phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584
Opløselighedsinformation Sightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 251.9
Procent renhed 97%