Få mere at vide
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H |
| Formel vægt | 262.8581 |