Få mere at vide
3,5-Dibrobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Molekylær formel | C7H4Br2O |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| SMIL | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dibromobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.91 |
| Formel vægt | 261.8629 |