Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-methylphenol, 97%
Artikelnummer. 11350154
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350154 5 g 5g
11340154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00660.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265,932 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13979-81-2
Molekylær formel C7H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 265.932
MDL nummer MFCD00013968
InChI nøgle AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 55457
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-methylphenol
SMIL CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Smeltepunkt 106 °C til 110 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2249692
Synonym 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Formel vægt 265.94
Procent renhed 97%