Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine, 98%
Artikelnummer. 15421269
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421269 5 g 5g
15431269 250 mg 250mg
15411269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64177.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 650140-84-4 | C6H5Br2NO2 | 282.919 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 650140-84-4
Molekylær formel C6H5Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 282.919
MDL nummer MFCD13185524
InChI nøgle KAYQEYHOGFRTAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-methoxypyridine 1-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridine-n-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, pubchem6614
PubChem CID 2784723
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL COC1=C(C=[N+](C=C1Br)[O-])Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 266.92
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.