Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine, 98%
Artikelnummer. 15411269
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411269 1 g 1g
15431269 250 mg 250mg
15421269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64177.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 650140-84-4 | C6H5Br2NO2 | 282.919 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 650140-84-4
Molekylær formel C6H5Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 282.919
MDL nummer MFCD13185524
InChI nøgle KAYQEYHOGFRTAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-methoxypyridine 1-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridine-n-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, pubchem6614
PubChem CID 2784723
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL COC1=C(C=[N+](C=C1Br)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 266.92
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof